Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Dostawca: REAGECON
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20011 H20015
REGEH20011EA 200 PLN
REGEH20011 REGEH20015
Kwas chlorowodorowy 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III