Drukuj
Azotan(III) pentylu (mieszanina izomerów), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20966.0005 8.20966.0250
8.20966.0005EA 138 PLN
8.20966.0005 8.20966.0250
Azotan(III) pentylu (mieszanina izomerów), Sigma-Aldrich®
Azotan(III) pentylu (mieszanina izomerów)
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036132
Numer CAS: 463-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-332-7
Jednostka: 1113
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01617
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 117.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C