Drukuj
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20265.0100 8.20265.0250
8.20265.0100EA 178 PLN
8.20265.0100 8.20265.0250
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy
Formuła: C₂H₇Cl₂N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012887
Numer CAS: 870-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-793-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5666 g/l (20 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 115.99 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
pH 2 - 3 (5666 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
Hill Formula C2H7Cl2N
Chemical Formula ClCH2CH2NH2 * HCl