Drukuj
Chlorowodorek etanoloaminy
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20063.0100 8.20063.0500
8.20063.0100EA 140 PLN
8.20063.0100 8.20063.0500
Chlorowodorek etanoloaminy
Chlorowodorek etanoloaminy
Formuła: C₂H₈ClNO
Numer MDL: MFCD00012892
Numer CAS: 2002-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-900-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
Molar Mass 97.54 g/mol