Drukuj
4-Formylomorfolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18582.0100 8.18582.0500
8.18582.0100EA 127 PLN
8.18582.0100 8.18582.0500
4-Formylomorfolina, Sigma-Aldrich®
4-Formylomorfolina
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006170
Numer CAS: 4394-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-518-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 23 °C
Molar Mass 115.13 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 118 °C DIN 51758
Refractive Index 1.484 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.2 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (25 °C)
pH 10 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C DIN 51794
Synonyms 4-Morpholinecarboxaldehyde
Hill Formula C5H9NO2