Drukuj
Nadtlenek wodoru-mocznik, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.9025
8.18356.0100EA 268 PLN
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.9025
Nadtlenek wodoru-mocznik, Sigma-Aldrich®
Nadtlenek wodoru-mocznik
Formuła: CH₆N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013119
Numer CAS: 124-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-701-4
Jednostka: 1511
ADR: 5.1 (8),III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 85 °C (decomposition)
Molar Mass 94.07 g/mol
pH 6.3 (H2O, 20 °C)