Drukuj
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 178 PLN
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
N-Tlenek N-metylomorfoliny
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Numer MDL: MFCD00005947
Numer CAS: 7529-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-391-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)