Drukuj
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9170
8.01816.0100EA 150 PLN
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9170
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% in methanol, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Formuła: C₁₀H₁₇NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008281
Numer CAS: 100-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-895-5
Jednostka: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 127 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 5.1 - 44 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 455 °C
Synonyms Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B