Drukuj
Benzoina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01776.0250 8.01776.1000
8.01776.0250EA 159 PLN
8.01776.0250 8.01776.1000
Benzoina, Sigma-Aldrich®
Benzoina
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Numer MDL: MFCD00004496
Numer CAS: 119-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-331-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 344 °C (1023 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (136 °C)