Drukuj

Azotyn sodu, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Azotan(III) sodu

792690115-100G 792690115-1KG 792690115-250G 792690115-10G 792690115-500G
POCH792690115-100GEA 33.9 PLN
POCH792690115-100G POCH792690115-1KG POCH792690115-250G POCH792690115-10G POCH792690115-500G
Azotyn sodu, pure zA
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 284
Gęstość: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08721

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR