Kwas 2,5-dibromobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15077.06
A15077.14
A15077.22
A15077.06EA
630
PLN
A15077.06
A15077.14
A15077.22
Kwas 2,5-dibromobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,5-dibromobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 610-71-9
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 1868193
Formuła:
C₇H₄Br₂O₂ Temp. topnienia: 153…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016494 Numer CAS: 610-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-234-7 |