Drukuj
Kwas 2,5-dimetylobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160330100 160330500
ACRO160330100EA 308 PLN
ACRO160330100 ACRO160330500
Kwas 2,5-dimetylobenzoesowy 98%
Kwas 2,5-dimetylobenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 131…135 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002482
Numer CAS: 610-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-235-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %