Drukuj
Farnezol (mieszanina izomerów), clear, colourless liquid
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
0210168080 0210168005 0210168025
ICNA0210168080EA 1110 PLN
ICNA0210168080 ICNA0210168005 ICNA0210168025
Farnezol (mieszanina izomerów), clear, colourless liquid
Farnezol (mieszanina izomerów)
Farnesol is a polyprenyl alcohol found in plant essential oils. It is an inducer of apoptosis in cell cultures.
Formuła: C₁₅H₂₆O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002918
Numer CAS: 4602-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-004-1
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard