Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 150 mg, tabletka do elektroforezy
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium persulphate
786-510EA 2020 PLN
786-510
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 150 mg, tabletka do elektroforezy
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
G-Biosciences offers Ammonium Persulfate (APS), the catalyst for the polymerization of polyacrylamide gels, in the form of ready-to-use tablets (100 count) or as a powder (100 g)
For the tablets, simply add 1 tablet to 1.5 mL ultra pure water for a 10% solution.
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg