Drukuj

Mocznik, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

116615309.0500 116615309.1000 116615309.0100 116615309.0250 116615309.9010 116615309.0050
CHMP116615309.0500EA 55.2 PLN
CHMP116615309.0500 CHMP116615309.1000 CHMP116615309.0100 CHMP116615309.0250 CHMP116615309.9010 CHMP116615309.0050
Mocznik, czysty reagent analityczny
Mocznik
Formuła: NH₂CONH₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008022
Numer CAS: 57-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Klasyfikacja Merck : 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR