Drukuj
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 247 PLN
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Numer MDL: MFCD00003998
Numer CAS: 82-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-438-7