(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
L20079.03
L20079.06
L20079.03EA
548
PLN
L20079.03
L20079.06
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Purity: 99%
CAS No.: 45791-36-4
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀BrN Temp. Wrzenia: 140…145 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,371 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025548 Numer CAS: 45791-36-4 Numer WE (dawny EINECS): 256-245-0 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |