(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina 99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
L19121.03
L19121.06
L19121.14
L19121.03EA
432
PLN
L19121.03
L19121.06
L19121.14
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 66399-30-2
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -30°
Boiling Point: 76°/22mm
Beilstein Reference: 6791614
Optical Rotation: -33° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03092999
Formuła:
C₈H₁₀FN Temp. Wrzenia: 76 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,030 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03092999 Numer CAS: 66399-30-2 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |