(R)-(+)-4-Chloro-α-metylobenzyloamina 97%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
L19119.03
L19119.06
L19119.03EA
329
PLN
L19119.03
L19119.06
(R)-(+)-4-Chloro-α-metylobenzyloamina 97%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Chloro-α-metylobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 27298-99-3
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.5418
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2412317
Optical Rotation: +31° (neat)
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00671639
Formuła:
C₈H₁₀ClN Temp. Wrzenia: 232 °C Gęstość: 1,110 Temp. Zapłonu: 115 °C (239 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671639 Numer CAS: 27298-99-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |