Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17456.03
L17456.06
L17456.03EA
215
PLN
L17456.03
L17456.06
Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy ≥98%
Kwas 2-Metylotiofenyloboronowy
Purity: 98+%
CAS No.: 168618-42-6
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 8309529
Formuła:
C₇H₉BO₂S Temp. topnienia: ∼ 160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318165 Numer CAS: 168618-42-6 |