(S)-(-)-3-Metoksy-α-metylobenzyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine, (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16324.06
L16324.14
L16324.03
L16324.06EA
734
PLN
L16324.06
L16324.14
L16324.03
(S)-(-)-3-Metoksy-α-metylobenzyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Metoksy-α-metylobenzyloamina
Purity: 99+%
CAS No.: 82796-69-8
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 g/mol Temp. Wrzenia: 66 °C (0.38 mmHg) Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 1.023 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671656 Numer CAS: 82796-69-8 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |