(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanamine, (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16323.06
L16323.14
L16323.03
L16323.06EA
761
PLN
L16323.06
L16323.14
L16323.03
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 88196-70-7
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. Wrzenia: 66 °C (0,38 mmHg) Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 1,023 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671655 Numer CAS: 88196-70-7 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |