(S)-(-)-4-Metoksy-α-metylobenzyloamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06
L16322.14
L16322.03
L16322.06EA
592
PLN
L16322.06
L16322.14
L16322.03
(S)-(-)-4-Metoksy-α-metylobenzyloamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Metoksy-α-metylobenzyloamina
Purity: 99+%
CAS No.: 41851-59-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Refractive Index: 1.5330
Melting Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. Wrzenia: 65 °C (0,38 mmHg) Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 1,020 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671660 Numer CAS: 41851-59-6 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |