Azotyn tert-butylu tech. 90%, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16135.14
L16135.22
L16135.14EA
331
PLN
L16135.14
L16135.22
Azotyn tert-butylu tech. 90%, technical
Azotyn tert-butylu
Purity: 90%
CAS No.: 540-80-7
Molecular Formula: (CH3)3CONO
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Sweet
Boiling Point: 61-63°
Beilstein Reference: 1209339
Merck Reference: 14,1583
UN No.: 2351
MDL No.: MFCD00002055
Formuła:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 g/mol Temp. Wrzenia: 61…63 °C Gęstość: 0.867 Temp. Zapłonu: –23 °C (–9 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002055 Numer CAS: 540-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-757-0 Jednostka: 2351 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,1583 |