trans,trans-Farnezol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14348.03
L14348.06
L14348.14
L14348.03EA
358
PLN
L14348.03
L14348.06
L14348.14
trans,trans-Farnezol ≥97%
trans,trans-Farnezol
Purity: 97%
CAS No.: 106-28-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 137°/3mm
Beilstein Reference: 1723039
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Formuła:
C₁₅H₂₆O Temp. Wrzenia: 137 °C (3 mmHg) Gęstość: 0,886 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002918 Numer CAS: 106-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-004-1 Klasyfikacja Merck : 14,3937 |