Chlorowodorek etanoloaminy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
L14322.22
L14322.36
L14322.22EA
252
PLN
L14322.22
L14322.36
Chlorowodorek etanoloaminy ≥98%
Chlorowodorek etanoloaminy
Purity: 98+%
CAS No.: 2002-24-6
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 83-86°
Beilstein Reference: 3542892
Merck Reference: 14,3727
MDL No.: MFCD00012892
Formuła:
C₂H₈ClNO MW: 97.54 g/mol Temp. topnienia: 83…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012892 Numer CAS: 2002-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-900-6 |