Nadtlenek wodoru-mocznik ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13940.14
L13940.22
L13940.36
L13940.14EA
191
PLN
L13940.14
L13940.22
L13940.36
Nadtlenek wodoru-mocznik ≥97%
Nadtlenek wodoru-mocznik
Purity: 97%
CAS No.: 124-43-6
Molecular Formula: CH4N2O.H2O2
Formula Weight: 94.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 90° dec.
Beilstein Reference: 3680414
Merck Reference: 14,1782
UN No.: 1511
MDL No.: MFCD00013119
Formuła:
CH₆N₂O₃ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013119 Numer CAS: 124-43-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-701-4 Jednostka: 1511 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1782 |