Azotyn izopentylu (mieszanina izomerów) 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) 0,2% (anhy)
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 110-46-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Sweet
Boiling Point: 95-100°
Beilstein Reference: 969510
Merck Reference: 14,5123
UN No.: 1113
MDL No.: MFCD00002057
Formuła:
C₅H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 95…100 °C Gęstość: 0,875 Temp. Zapłonu: –20 °C (–4 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002057 Numer CAS: 110-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-770-8 Jednostka: 1113 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5123 |