p-Bromo-α-metylobenzyloamina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 24358-62-1
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀BrN Temp. Wrzenia: 140…145 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,397 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025548 Numer CAS: 24358-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 246-200-3 ADR: 8,III |