4-Bromophenylurea ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11074.03
L11074.06
L11074.03EA
224
PLN
L11074.03
L11074.06
4-Bromophenylurea ≥97%
4-Bromophenylurea
Purity: 97%
CAS No.: 1967-25-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.06
Beilstein Reference: 2090140
MDL No.: MFCD00025428
Formuła:
C₇H₇BrN₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025428 Numer CAS: 1967-25-5 |