Propylo-2-tiomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10149.03
L10149.06
L10149.03EA
404
PLN
L10149.03
L10149.06
Propylo-2-tiomocznik ≥98%
Propylo-2-tiomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 927-67-3
Molecular Formula: C4H10N2S
Formula Weight: 118.20
Odour: Odourless
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 1743064
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041195
Formuła:
C₄H₁₀N₂S Temp. topnienia: 109…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041195 Numer CAS: 927-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-158-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |