1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09654.09
L09654.04
L09654.09EA
2120
PLN
L09654.09
L09654.04
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
1-Butyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Formuła:
C₅H₁₂N₂S Temp. topnienia: 76…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022173 Numer CAS: 1516-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-165-9 |