2-Morfolinoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-Morpholinyl)aniline
L05660.06
L05660.14
L05660.06EA
619
PLN
L05660.06
L05660.14
2-Morfolinoanilina ≥98%
2-Morfolinoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 5585-33-1
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 163926
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047408
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047408 Numer CAS: 5585-33-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |