Allilotrietoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04297.06
L04297.14
L04297.06EA
343
PLN
L04297.06
L04297.14
Allilotrietoksysilan ≥97%
Allilotrietoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2550-04-1
Molecular Formula: C9H20O3Si
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 1772306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009064
Formuła:
C₉H₂₀O₃Si Temp. Wrzenia: 176…177 °C Gęstość: 0,953 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009064 Numer CAS: 2550-04-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-843-2 ADR: 3,II |