1,3-Dietylomocznik ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02079.06
L02079.14
L02079.06EA
380
PLN
L02079.06
L02079.14
1,3-Dietylomocznik ≥97%
1,3-Dietylomocznik
Purity: 97%
CAS No.: 623-76-7
Molecular Formula: C5H12N2O
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1744741
Formuła:
C₅H₁₂N₂O Temp. topnienia: 109…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009028 Numer CAS: 623-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-811-3 |