1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52403.03
H52403.06
H52403.03EA
982
PLN
H52403.03
H52403.06
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 332-48-9
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
MDL No.: MFCD00044739
Formuła:
C₈H₈BrFO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044739 Numer CAS: 332-48-9 |