4-Aminobenzamidoxime 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03
H51788.06
H51788.03EA
619
PLN
H51788.03
H51788.06
4-Aminobenzamidoxime 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 277319-62-7
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD08061151
Formuła:
C₇H₉N₃O Temp. topnienia: 168…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061151 Numer CAS: 277319-62-7 |