Dichlorek cynku 0.7 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32962.AE
H32962.AP
H32962.AEEA
998
PLN
H32962.AE
H32962.AP
Dichlorek cynku 0.7 M in THF
Dichlorek cynku
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00011295
Formuła:
ZnCl₂ Gęstość: 0,948 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011295 Numer CAS: 7646-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |