Oksym cyklopentanonu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24961.14
B24961.22
B24961.14EA
432
PLN
B24961.14
B24961.22
Oksym cyklopentanonu ≥97%
Oksym cyklopentanonu
Purity: 97%
CAS No.: 1192-28-5
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 92°(198°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
MDL No.: MFCD00001420
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 196 °C Temp. topnienia: 54…58 °C Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001420 Numer CAS: 1192-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-749-8 |