2-Metoksypropen 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
Stabilizacja:
Stabilised with potassium carbonate
Stabilized with ca 0.5% potassium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 116-11-0
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Ether-like
Boiling Point: 35-36°
Beilstein Reference: 1734635
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014929
Formuła:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Temp. Wrzenia: 35…36 °C Gęstość: 0.758 Temp. Zapłonu: –29 °C (–20 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014929 Numer CAS: 116-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-125-3 Jednostka: 1993 ADR: 3 I |