N-(3-Aminopropylo)morfolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
B23485.18
B23485.30
AB131469.0050
B23485.18EA
545
PLN
B23485.18
B23485.30
ABCRAB131469.0050
N-(3-Aminopropylo)morfolina 98%
N-(3-Aminopropylo)morfolina
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Formuła:
C₇H₁₆N₂O Temp. Wrzenia: 223…225 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 0,987 Temp. Zapłonu: 98 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006184 Numer CAS: 123-00-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-590-2 ADR: 8,II |