4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
B23454.03
B23454.06
B23454.14
B23454.03EA
314
PLN
B23454.03
B23454.06
B23454.14
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 98546-51-1
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 208-212°
Beilstein Reference: 3247219
Formuła:
C₇H₉BO₂S Temp. topnienia: ∼ 208…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00093410 Numer CAS: 98546-51-1 |