Kwas 1,4-cykloheksanodikarboksylowy (mieszanina izomerów cis i trans) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
B23125.22
B23125.36
B23125.22EA
404
PLN
B23125.22
B23125.36
Kwas 1,4-cykloheksanodikarboksylowy (mieszanina izomerów cis i trans) ≥98%
Kwas 1,4-cykloheksanodikarboksylowy (mieszanina izomerów cis i trans)
Purity: 98%
CAS No.: 1076-97-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 235°(455°F)
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol Temp. Zapłonu: 235 °C (455 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001465 Numer CAS: 1076-97-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-068-6 |