Kwas benzo[b]tiofeno-2-boronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22835.03
B22835.06
B22835.14
B22835.03EA
282
PLN
B22835.03
B22835.06
B22835.14
Kwas benzo[b]tiofeno-2-boronowy ≥98%
Kwas benzo[b]tiofeno-2-boronowy
Purity: 98%
CAS No.: 98437-23-1
Molecular Formula: C8H7BO2S
Formula Weight: 178.02
Melting Point: ca 255°
Beilstein Reference: 1637924
Formuła:
C₈H₇BO₂S Temp. topnienia: ∼ 255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075674 Numer CAS: 98437-23-1 |