N-(2-Hydroksyetylo)morfolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
B22759.22
B22759.30
B22759.36
B22759.22EA
220
PLN
B22759.22
B22759.30
B22759.36
N-(2-Hydroksyetylo)morfolina ≥99%
N-(2-Hydroksyetylo)morfolina
Purity: 99%
CAS No.: 622-40-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 104375
MDL No.: MFCD00006180
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 226…228 °C Temp. topnienia: 1…2 °C Gęstość: 1,080 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006180 Numer CAS: 622-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-734-5 |