β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
B21891.06
B21891.14
B21891.22
AB132433.0100
B21891.06EA
214
PLN
B21891.06
B21891.14
B21891.22
ABCRAB132433.0100
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥97%
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Purity: 97%
CAS No.: 347-93-3
Molecular Formula: C9H8ClFO
Formula Weight: 186.61
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 100-103°/3mm
MDL No.: MFCD00000991
Formuła:
C₉H₈ClFO Temp. Wrzenia: 100…103 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 46…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000991 Numer CAS: 347-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-475-2 |