Chlorek desylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21778.06
B21778.14
B21778.22
B21778.06EA
290
PLN
B21778.06
B21778.14
B21778.22
Chlorek desylu ≥98%
Chlorek desylu
Purity: 98%
CAS No.: 447-31-4
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 744474
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000858
Formuła:
C₁₄H₁₁ClO Temp. topnienia: 64…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000858 Numer CAS: 447-31-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-181-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |