1,3-Dicykloheksylomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20805.14
B20805.22
B20805.36
B20805.14EA
405
PLN
B20805.14
B20805.22
B20805.36
1,3-Dicykloheksylomocznik ≥98%
1,3-Dicykloheksylomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 2387-23-7
Molecular Formula: C13H24N2O
Formula Weight: 224.35
Melting Point: 230-233°
MDL No.: MFCD00003829
Formuła:
C₁₃H₂₄N₂O Temp. topnienia: 230…233 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003829 Numer CAS: 2387-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 219-213-7 |