3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
B20296.03
B20296.06
B20296.14
B20296.03EA
552
PLN
B20296.03
B20296.06
B20296.14
3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2-thenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 139926-23-1
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD00205205
Formuła:
C₇H₈O₃S MW: 172.2 g/mol Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00205205 Numer CAS: 139926-23-1 |