4-Morfolinoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06
B20292.14
B20292.06EA
328
PLN
B20292.06
B20292.14
4-Morfolinoanilina ≥98%
4-Morfolinoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 2524-67-6
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 150957
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006169
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O Temp. topnienia: 129…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006169 Numer CAS: 2524-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-760-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |